Learn More
Diméthylamine, 40 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357468
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11357468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031458.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Dimethylamine 40% aqueous solution is used as a precursor in the preparation of nitrosodimethylamine. It is also used in paint additives, lubricants, lubricant additives and coating additives. It plays a major role in ion exchange agents and agricultural chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-40-3
Formule moléculaire C2H7N
Poids moléculaire (g/mol) 45.085
Numéro MDL MFCD00008288
Clé InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
CID PubChem 674
ChEBI CHEBI:17170
Nom IUPAC N-méthylméthanamine
SMILES CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine
Densité 0.890 g/mL
Point d’éclair 15°C (60°F)
Odeur Fish-like
Indice de réfraction 1.37
Quantité 250 g
Numéro UN UN1160
Beilstein 605257
Merck Index 14,3228
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylamine, 40% w/w in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dimethylamine