Learn More
Diméthylamine, 40 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367468 1 kg 1kg
11357468 250 g 250g
11347468 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11367468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031458.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Dimethylamine 40% aqueous solution is used as a precursor in the preparation of nitrosodimethylamine. It is also used in paint additives, lubricants, lubricant additives and coating additives. It plays a major role in ion exchange agents and agricultural chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-40-3
Formule moléculaire C2H7N
Poids moléculaire (g/mol) 45.085
Numéro MDL MFCD00008288
Clé InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
CID PubChem 674
ChEBI CHEBI:17170
Nom IUPAC N-méthylméthanamine
SMILES CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine
Densité 0.890 g/mL
Point d’éclair 15°C (60°F)
Odeur Fish-like
Indice de réfraction 1.37
Quantité 1 kg
Numéro UN UN1160
Beilstein 605257
Merck Index 14,3228
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide