Learn More
Diméthylamine hydrochloride, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490083 250 g 250g
11480083 1000 g 1000g
11400093 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11490083 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12133.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Dimethylamine hydrochloride is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals like ranitidine and metformin, tramadol and amlodipine. It is used as a precursor of atrazine. It is associated with sodium acetate and used to carry out the Willgerodt- Kindler reaction to prepare amides. Its free base reacts with carbon disulfide to get dimethyldithiocarbamate which is used in rubber vulcanization. It is involved in the synthesis of dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amine by reacting with 1-methyl pyrrole and formaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de diméthylamine est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques comme la ranitidine et la metformine, le tramadol et l’amlodipine. Il est utilisé comme précurseur de l’atrazine. Elle est associée à l’acétate de sodium et utilisée pour réaliser la réaction Willgerodt-Kindler pour préparer les amides. Sa base libre réagit avec le disulfure de carbone pour obtenir le diméthyldithiocarbamate qui est utilisé dans la vulcanisation du caoutchouc. Il est impliqué dans la synthèse de la diméthyl-1-méthyl-pyrrol-2-ylméthyl)-amine en réagissant avec la pyrrole de 1-méthyle et le formaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et le chloroforme
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-59-2
Formule moléculaire C2H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 81.543
Numéro MDL MFCD00012477
Clé InChI IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
CID PubChem 10473
Nom IUPAC N-méthylméthanamine;hydrochloride
SMILES CNC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine hydrochloride
Point de fusion 168°C to 174°C
Quantité 250 g
Beilstein 3589311
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3228
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and chloroform
Poids de la formule 81.55
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylamine hydrochloride