Learn More
Chlorhydrate de diméthylamine, TRC
Code produit 30380851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380851 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30380851 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4467301G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylmethanamine Hydrochloride
CAS 506-59-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C2 H7 N . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC
Nom IUPAC N-méthylméthanamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 81.54
Poids de la formule 81.0345
Pourcentage de pureté >95