Learn More
[(Diméthylamino)méthylène]malononitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(dimethylaminomethylidene)propanedinitrile |
| CAS | 16849-88-0 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N3 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N3/c1-9(2)5-6(3-7)4-8/h5H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C=C(C#N)C#N |
| Nom IUPAC | 2-(dimetilaminometilideno)propanodinitrilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.14 |
| Poids de la formule | 121.064 |