Learn More
Diéthylaminoacétaldéhyde diéthylacétal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312446 25 g 25g
11302446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06272.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3616-56-6 | Molecular Formula: C8H19NO2 | Molecular Weight: 161.245 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3616-56-6
Formule moléculaire C8H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.245
Numéro MDL MFCD00009232
Clé InChI SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylamino acetaldehyde diethyl acetal, 2,2-diethoxy-n,n-dimethylethylamine, 2,2-diethoxyethyl dimethylamine, dimethylaminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy-n,n-dimethyl, dimethylaminoacetaldehyde diethylacetal, n-2,2-diethoxyethyl dimethylamine, 2,2-dieth, acmc-1ajh8
CID PubChem 77163
Nom IUPAC 2,2-diéthoxy-N,N-diméthylethanamine
SMILES CCOC(CN(C)C)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Densité 0.876
Point d’ébullition 164°C to 166°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4115
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1739149
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 95%