Learn More
Diméthylaminoacétaldéhyde, acétal de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethylaminoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 3616-56-6 |
| Formule moléculaire | C8H19NO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2-Diethoxy-N,N-Dimethylethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(CN(C)C)OCC |
| Nom IUPAC | 2,2-diéthoxy-N,N-diméthyléthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.25 |
| Poids de la formule | 161.1416 |