Learn More
Diméthylaminobenzaldéhyde R6 Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Specifications
Specifications
| CAS | 14214-32-5 |
| Conditionnement | Ampoule |
| Formule moléculaire | C16H18N2O3 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | difenoxuron, difenoxurone, lironion, pinoran, caswell no. 551c, difenoxuron bsi:iso, epa pesticide chemical code 551400, n-4-4-methoxyphenoxy phenyl-n,n-dimethylurea, 1,1-dimethyl-3-4-4-methoxyphenoxy phenyl urea, 3-4-4-methoxyphenoxy phenyl-1,1-dimethylurea |
| Clé InChI | AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC |
| Nom IUPAC | 3-[4-(4-méthoxyphénoxy)phényl]-1,1-diméthylurée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.331 |
| CID PubChem | 26576 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dimethylaminobenzaldehyde solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1029803 (RP 062)
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .