Learn More
Diméthylammonium-diméthylcarbamate, rapport dioxyde de carbone/diméthylamine <2 :1, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10571544 25 g Flacon en verre 25g
10730571 100 g Flacon en verre 100g
10582261 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10571544 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292900250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4137-10-4 | C5H14N2O2 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4137-10-4
Formule moléculaire C5H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00029888
Clé InChI JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme DIMCARB
Nom IUPAC Diméthylamine ; acide diméthylcarbamique
SMILES CNC.CN(C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylammonium-dimethylcarbamate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 60°C to 61°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ((CH3)2NH2)·(CH3)2NCO2)
Indice de réfraction 1.4520 to 1.456
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming carbon dioxide,dimethylamine
Viscosité 84.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 134.18
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylammonium-dimethylcarbamate, ratio carbon dioxide/dimethylamine <2.0/1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.