Learn More
Diméthylanilinium tétrakis (pentafluorophényl)borate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10611325 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10611325 1 g Flacon en verre 1g
10138752 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10611325 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 382400010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 118612-00-3 | C32H12BF20N | 801.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118612-00-3
Formule moléculaire C32H12BF20N
Poids moléculaire (g/mol) 801.23
Numéro MDL MFCD01074420
Clé InChI BRHZQNMGSKUUMN-UHFFFAOYSA-O
Synonyme dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, unii-h8r86l92nd, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, n,n-dimethylbenzenaminium tetrakis perfluorophenyl borate, n,n-dimethylanilinium tetra pentafluorophenyl borate, benzene, pentafluoro-, boron complex, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, benzenamine, n,n-dimethyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, dimethyl phenyl ammonium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate, borate 1-, tetrakis pentafluorophenyl-, hydrogen, compd. with n,n-dimethylbenzenamine 1:1:1
CID PubChem 10996402
Nom IUPAC diméthyl(phényl)azanium;tétrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)boranuide
SMILES [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.C[NH+](C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate
Couleur Blue-White
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 801.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, s au contact de l’air
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.