Learn More
Sel de sodium de l'acide diméthylarsinodithioïque, TRC
Code produit 30380547
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30380547 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380547 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD471350100MG
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethylarsinodithioic Acid Sodium Salt
CAS 27318-74-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C2H6AsNaS2
Quantité 100 mg
Synonyme Mercaptodimethylarsine Sulfide Sodium Salt, Sodium dimethyldithioarsinate
Formule InChI InChI=1S/C2H7AsS2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES S=[As](C)(S[Na])C
Poids moléculaire (g/mol) 192.11
Poids de la formule 191.9025
Pourcentage de pureté >95