Learn More
Dimethylcarbamoyl Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethylcarbamoyl Chloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3 |
| Poids de la formule | 107.0138 |