Learn More
Chlorure de diméthylcarbamoyl, TRC
Code produit 30383178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383178 5 g
30381318 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383178 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4712955G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-44-7
Formule moléculaire C3 H6 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 107.54
Synonyme (Dimethylamino)carbonyl Chloride, (N,N-Dimethylamino)carbonyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylformamide, Dimethylcarbamic Acid Chloride, Dimethylcarbamoyl Chloride, Dimethylcarbamyl Chloride, Dimethylchloroformamide, N,N-Dimethylcarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylcarbamic Chloride, N,N-Dimethylcarbamidoyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamyl Chloride, N,N-Dimethylchloroformamide, NSC 122671, Dimethylcarbamoyl Chloride
Nom IUPAC Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle
SMILES CN(C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylcarbamoyl Chloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
Poids de la formule 107.0138