Learn More
Chlorure de diméthylcarbamoyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302146 25 g 25g
11312146 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03415.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-44-7 | C3H6ClNO | 107.537 g/mol
Dimethylcarbamyl chloride is used to make dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de diméthylcarbamyle est utilisé pour fabriquer des colorants et des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-44-7
Formule moléculaire C3H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 107.537
Numéro MDL MFCD00000635
Clé InChI YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylcarbamoyl chloride, dimethylcarbamyl chloride, dimethylcarbamic chloride, dimethylcarbamoylchloride, carbamic chloride, dimethyl, dimethylcarbamic acid chloride, dimethyl carbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamyl chloride, carbamoyl chloride, dimethyl, dimethylcarbamidoyl chloride
CID PubChem 6598
ChEBI CHEBI:82280
Nom IUPAC Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle
SMILES CN(C)C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethylcarbamyl chloride
Point de fusion -33°C
Point d’ébullition 167°C to 168°C
Formule linéaire (CH3)2NCOCl
Indice de réfraction 1.453
Numéro UN UN2262
Beilstein 878197
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Densité 1.171
Quantité 25 g
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Unpleasant
Poids de la formule 107.54
Sensibilité Moisture sensitive
Pourcentage de pureté 96%