Learn More
Diméthylcyanamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethylcyanamide |
| CAS | 1467-79-4 |
| Formule moléculaire | C3H6N2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Cyanodimethylamine, Dimethylaminocarbonitrile, N,N-Dimethylcyanamide, N,N-Dimethylcyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine, N-Cyanodimethylamine, NSC 7765 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C#N |
| Nom IUPAC | diméthylcyanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 70.09 |
| Poids de la formule | 70.0531 |