Spécification
| Point de fusion | -76 °C |
| Point d’ébullition | 70 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Quantité | 250 mL |
| Poids de la formule | 129,06g/mol |
| Tension de vapeur | 150 hPa à 20 °C |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichlorodimethylsilane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.