Learn More
Chlorure de diméthyldimyristylammonium, TRC
Code produit 30133629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133629 2.5 g 2.50g
17944865 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133629 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4725602.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10108-91-5
Formule moléculaire C30 H64 N . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 474.29
Synonyme Dimethylditetradecylammonium Chloride, 1-Tetradecanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1), 1-Tetradecanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (9CI), Ammonium, dimethylditetradecyl-, chloride (8CI), Dimethylditetradecylammonium chloride (7CI), Dimethyldimyristylammonium chloride, Dimyristyl dimethyl ammonium chloride, Ditetradecyldimethylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N,N-ditetradecylammonium chloride, Dimethylditetradecylammonium Chloride, 1-Tetradecanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1), 1-Tetradecanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (9CI), Ammonium, dimethylditetradecyl-, chloride (8CI), Dimethylditetradecylammonium chloride (7CI), Dimyristyl dimethyl ammonium chloride, Ditetradecyldimethylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N,N-ditetradecylammonium chloride
Nom IUPAC diméthyl-di(tétradécyl)azanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyldimyristylammonium Chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C30H64N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(3,4)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-30H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 473.4727
Pourcentage de pureté >95%