Learn More
Bromure de diméthyldioctadécylammonium, 100 %, MP Biomedicals™
Code produit 11496712 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496712 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11496712 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215093905
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Il est considéré comme un agent très actif pour renforcer la réponse immunitaire. Sert de substrat à l'adjuvant de Freund. Soluble dans le méthanol chaud
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyldioctadecyl Ammonium Bromide
CAS 3700-67-2
Couleur Blanc
Formule moléculaire C38H80BrN
Numéro MDL MFCD00041975
Quantité 5 g
Synonyme dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
Clé InChI PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
Nom IUPAC Diméthyl(dioctadécyl)azanium;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 630.969
CID PubChem 77293
Poids de la formule 630.96
Forme physique Poudre