Learn More
Diméthyldiphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364557 1 g 1g
11374557 5 g 5g
11384557 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11364557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039617.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1080-43-9 | C14H16Sn | 302.992 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1080-43-9
Formule moléculaire C14H16Sn
Poids moléculaire (g/mol) 302.992
Numéro MDL MFCD00058812
Clé InChI INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
CID PubChem 11130460
Nom IUPAC diméthyl(diphényl)stannane
SMILES C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyldiphenyltin
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 302.97
Forme physique Liquide