Learn More
Bromure de diméthyldistéarylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyldistearylammonium Bromide |
| CAS | 3700-67-2 |
| Formule moléculaire | C38H80BrN |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctadecyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctadecylammonium bromide (6CI,7CI), Bis(octadecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DODA(Br), DODAB, DSDMAB, Di-n-octadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctadecylammomium bromide, Dioctadecanyldimethylammonium bromide, Dioctadecyldimethylammonium bromide, Distearyldimethylammonium bromide, GERBU Adjuvant 10, GERBU Adjuvant 100, N,N-Distearyl-N,N-dimethylammonium bromide, VSA 3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 630.95 |
| Poids de la formule | 629.5474 |