Learn More
Bromure de diméthyldistéarylammonium, TRC
Code produit 30385640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385640 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD481195500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyldistearylammonium Bromide
CAS 3700-67-2
Formule moléculaire C38H80BrN
Quantité 500 mg
Synonyme 1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctadecyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctadecylammonium bromide (6CI,7CI), Bis(octadecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DODA(Br), DODAB, DSDMAB, Di-n-octadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctadecylammomium bromide, Dioctadecanyldimethylammonium bromide, Dioctadecyldimethylammonium bromide, Distearyldimethylammonium bromide, GERBU Adjuvant 10, GERBU Adjuvant 100, N,N-Distearyl-N,N-dimethylammonium bromide, VSA 3
Formule InChI InChI=1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 630.95
Poids de la formule 629.5474