Learn More
Diméthyle4-(4-méthoxyphényl)-2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10374102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10374102 10 g Flacon en verre ambré 10g
10039291 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10374102 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02190EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 73257-47-3
Formule moléculaire C18H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 331.368
Numéro MDL MFCD00085027
Clé InChI IAXDEFZXLVTHLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3,5-dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, maybridge1_007478, cbmicro_033161, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-4-methoxyphenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxy late, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, dimethyl ester, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, 3,5-dimethyl ester
CID PubChem 614332
Nom IUPAC diméhyle 4-(4-méthoxyphényle)-2,6-diméthyle-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 331.37
Pourcentage de pureté 97%