Learn More
Diméthyléthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethylethylamine |
| CAS | 598-56-1 |
| Formule moléculaire | C4H11N |
| Quantité | 10 mL |
| Synonyme | N,N-Dimethylaminoethane, N,N-Dimethylethylamine, N-Ethyldimethylamine, N,N-Dimethylethanamine, DMEA, N-Ethyl-N-methylmethanamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 73.14 |
| Poids de la formule | 73.0891 |