Learn More
Diméthylformamide, extra-pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10050110 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10050110 500 ml Flacon en verre ambré 500mL
10757894 1 l Flacon en verre ambré 1L
10745521 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10040110 2.5 L Flacon en PEHD 2.50L
10121520 5 L Flacon en PEHD 5L
10428790 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10050110 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/3840/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Diméthylformamide, extra-pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diméthylformamide, n,n-diméthylméthanamide, n-formyldiméthylamine, formamide, n,n-diméthyle, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI : 17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
pH 6 à 8
Point de fusion -61°C
Couleur Incolore
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 4.9 mbar à 20°C
Viscosité 0.8 mPaS à 20°C
Point d’ébullition 153°C
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Poids de la formule 73.09 g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.