Learn More
Diméthylformamide, pour synthèse peptidique, conditionné sous azote, Fisher Chemical
Code produit 10744751 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744751 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10744751 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/3848/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    181.00€ / 2.5L
    Économisez 24.00€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
2,5 L, flacon en verre revêtu de plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 68-12-2
Point de fusion -61 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 153 °C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003284
Quantité 2.5 L
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Poids de la formule 73,09g/mol
Tension de vapeur 4,9 mbar à 20 °C
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylformamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethylformamide