Learn More
Diméthylglyoxime, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10615491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10615491 25 g Flacon en plastique 25g
10625491 100 g Flacon en plastique 100g
10015700 500 g Flacon en plastique 500g
10751544 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10615491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408330250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.10€
    36.65€ / 25g
    Économisez 4.45€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-45-4
Formule moléculaire C4H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00002117
Clé InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonyme biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
CID PubChem 5356010
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylglyoxime
Point de fusion 239.0°C to 242.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.05% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Quantité 25 g
Beilstein 01, 772
Merck Index 15, 3270
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Point de sublimation >70°C
Nom IUPAC N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.02% max. (in ethanol)
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylglyoxime
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.