Learn More
Diméthylglyoxime, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495173 100 g 100g
11405183 500 g 500g
11415183 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495173 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12810.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.09€
    51.65€ / 100g
    Économisez 11.44€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Dimethylglyoxime is a well known reagent in analytical chemistry. It is used for the qualitative and quantitative determination of nickel by gravimetric analysis. It also finds application in the separation of palladium from tin, gold, rhodium and iridium. It is also useful in the detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthylglyoxime est un réactif bien connu en chimie analytique. Il est utilisé pour la détermination qualitative et quantitative du nickel par analyse gravimétrique. Il s’utilise aussi dans la séparation du palladium de l’étain, de l’or, du rhodium et de l’iridium. Il est également utile dans la détection du bismuth.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther et les solutions d’alcalis. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-45-4
Formule moléculaire C4H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00002117
Clé InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonyme biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
CID PubChem 5356010
Nom IUPAC N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylglyoxime
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether and solutions of alkalies. Insoluble in water.
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylglyoxime
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione, dioxime