Learn More
Diméthylglyoxime, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13418418 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13418418 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10408150 100 g Flacon en plastique 100g
10012170 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13418418 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172000025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00€
    657.65€ / 2.5kg
    Économisez 72.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Diméthylglyoxime, 99+ %, C4H8N2O2, numéro CAS 95-45-4, 2,3-butanedione dioxime, réactif de chugaev, biacétyl, dioxime, 2,3-diisonitrobutane, diacétyldioxime, nsc 9, diacétyl dioxime, unii-2971mft1ky, biacétyl dioxime, didiméthyldioxyme, 500 g, 01,772, blanc, 202-420-1, 116,12, Mention d’avertissement GHS : danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-45-4
Formule moléculaire C4H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00002117
Clé InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonyme biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
CID PubChem 5356010
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylglyoxime
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 239.0°C to 242.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01,772
Merck Index 15,327
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Point de sublimation >70 °C
Nom IUPAC N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 99+%
Matière insoluble 0.05% max. (in alcohol)
Forme physique Poudre cristalline