Learn More
Diméthylglyoxime, sel disodique octathydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10146990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10146990 250 g Flacon en verre 250g
10209700 100 g Flacon en verre 100g
10136963 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10146990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408342500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    123.65€ / 250g
    Économisez 24.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Diméthylglyoxime, sel disodique octahydraté, 99 %, C4H6N2Na2O2.8H2O, numéro CAS 75006-64-3, c4h6n2o2.2na.8h2o, diméthylglyoxime di-sodium sel octahydraté, diméthylglyoxime disodium sel octahydraté, diméthylglyoxime octahydraté, 1 kg, blanc à beige, 262-523-2, 304,19
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75006-64-3
Formule moléculaire C4H22N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 304.20
Numéro MDL MFCD00150288
Clé InChI IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
CID PubChem 71310106
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 46% to 49%
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité (50mg/ml,50% ethanol) Clear solution
Nom IUPAC disodium;2-N,3-N-dioxidobutane-2,3-diimine;octahydrate
Poids de la formule 304.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline