Spécification
| Point de fusion | 239°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 116.12g/mol |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethylglyoxime
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.