Learn More
Diméthylglyoxime, TRC
Code produit 30384137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD477978100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylglyoxime
CAS 95-45-4
Formule moléculaire C4H8N2O2
Quantité 100 g
Synonyme 2,3-Diisonitrosobutane, Biacetyl Dioxime, Chugaev's Reagent, Diacetyl Dioxime, NSC 9, 2,3-Dioxime-2,3-butanedione
Formule InChI InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
SMILES C\C(=N\O)\C(=N\O)\C
Poids moléculaire (g/mol) 116.12