Learn More
Diméthylphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10519843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10519843 25 mL Flacon en verre 25mL
10688401 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10519843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310100250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 672-66-2 | C8H11P | 138.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672-66-2
Formule moléculaire C8H11P
Poids moléculaire (g/mol) 138.15
Numéro MDL MFCD00008509
Clé InChI HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylphenylphosphine, dimethyl phenyl phosphine, dimethyl phenyl phosphane, me2pph, phenyldimethylphosphine, pme2ph, phosphine, dimethylphenyl, pubchem6420, dimethyl phenylphosphine
CID PubChem 69597
ChEBI CHEBI:30671
Nom IUPAC diméthyl(phényl)phosphane
SMILES CP(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylphenylphosphine
Couleur Incolore
Densité 0.9710g/mL
Point d’ébullition 74.0°C to 75.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5P(CH3)2
Indice de réfraction 1.5620 to 1.5640
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.971
Poids de la formule 138.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide