Learn More
Dichlorhydrate de diméthylsuberimidate, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339338
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11339338 2 g 2g
11329338 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11339338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043244.04
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Réticulation des protéines et de la poly(allylamine)
Dimethylsuberimidate dihydrochloride is used as a homobifunctional cross-linking reagent for amino groups. It is also used for the modification of tyrosinase to produce biocatalytic enzymatic flow-through detectors. It serves as a cross-linker for preparation of collagen-calcium phosphate composites. Further, it is used in the treatment of avian myeloblastosis virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 34490-86-3
Formule moléculaire C10H22Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 273.198
Numéro MDL MFCD00012574
Clé InChI ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl suberimidate dihydrochloride, octanediimidic acid, dimethyl ester, dihydrochloride, dimethyl octanebis imidate dihydrochloride, suberimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, octanediimidic acid, 1,8-dimethyl ester, hydrochloride 1:2, 1,8-dimethyl octanediimidate dihydrochloride, suberimidic acid, dimethyl ester, dihydrochloride, acmc-1aiyg, 1,8-dimethoxyoctane-1,8-diyldiammonium dichloride, dimethylsuberimidate dihydrochloride
CID PubChem 118696
Nom IUPAC octanediimidate de diméthyle ; dichlorhydrate
SMILES COC(=N)CCCCCCC(=N)OC.Cl.Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Dimethylsuberimidate dihydrochloride
Point de fusion 213°C to 214°C
Quantité 2 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 273.2
Forme physique Cristalline
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.