Learn More
Dimethylsulfone, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31432523
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432523 100 g
31418388 25 g
31429792 500 g
31420777 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31432523 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD125473100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylsulfone
CAS 67-71-0
Formule moléculaire C2H6O2S
Numéro MDL MFCD00007566
Quantité 100 g
SMILES O=S(C)(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Pourcentage de pureté 99%