Learn More
Chlorure de diméthylthiocarbamoyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466578 100 g 100g
15456578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60104.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123.60 g/mol
Dimethylthiocarbamoyl chloride is used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals. It finds application in chemoselective deoxygenation of pyridine-N-oxides. It is also used as a starting reagent in the synthesis of dimethylthiocarbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de diméthylthiocarbamoyl est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse des produits pharmaceutiques. Il trouve son application dans la désoxygénation chimiosélective des oxydes de pyridine-N. Il est également utilisé comme réactif de départ dans la synthèse des diméthylthiocarbamates.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le tétrahydrofurane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les amines et les bases fortes. Réagit violemment au contact de l'eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16420-13-6
Formule moléculaire C3H6ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 123.60
Numéro MDL MFCD00004919
Clé InChI PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
CID PubChem 27871
SMILES CN(C)C(Cl)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylthiocarbamoyl chloride
Point de fusion 39°C to 43°C
Point d’ébullition 90°C to 95°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Formule linéaire (CH3)2NCSCl
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 635823
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
Nom IUPAC Chlorure de N,N-diméthylcarbamothioyl
Poids de la formule 123.6
Pourcentage de pureté 95%