Learn More
Chlorure de diméthylthiocarbamoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10239890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239890 25 g Flacon en verre 25g
10647191 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10239890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    65.65€ / 25g
    Économisez 10.85€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16420-13-6 , 79-44-7
Formule moléculaire C3H6ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 123.60
Numéro MDL MFCD00004919
Clé InChI PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
CID PubChem 27871
Nom IUPAC Chlorure de N,N-diméthylcarbamothioyl
SMILES CN(C)C(Cl)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylthiocarbamoyl chloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 42°C to 43°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 63°C to 65°C (0.2 mbar)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCSCl
Quantité 25 g
Beilstein 04, 75
Fieser 02,173; 03,127; 04,202; 08,200
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 123.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide ou cristallin à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylthiocarbamoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.