Learn More
Chlorure de diméthylthiocarbamoyle, TRC
Code produit 30388008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4795455G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylthiocarbamoyl Chloride
CAS 16420-13-6
Formule moléculaire C3H6ClNS
Quantité 5 g
Synonyme N,N-Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylthiocarbamyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide, Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylchlorothiocarbamate, N,N-Dimethylthiocarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamyl Chloride, N,N'-Dimethylchlorothioformamide
Formule InChI InChI=1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
SMILES CN(C)C(=S)Cl
Nom IUPAC Chlorure de N,N-diméthylcarbamothioyl
Poids moléculaire (g/mol) 123.6
Poids de la formule 122.9909