Learn More
Chlorure de diméthyltine, TRC
Code produit 30387036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387036 5 g
30370928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387036 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4800305G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-73-1
Formule moléculaire C2 H6 Cl2 Sn
Poids moléculaire (g/mol) 219.68
Synonyme Dimethyltin Dichloride, Stannane, dichlorodimethyl-, Tin, dimethyl-, dichloride (6CI), Dichlorodimethylstannane, Cotin 210, Dichlorodimethyltin, Dimethyldichlorostannane, Dimethyldichlorotin, Dimethylstannyl dichloride, Dimethyltin dichloride, Dimethyltin(IV) dichloride, NSC 55159, Nesstin P
Nom IUPAC Dichloro(diméthyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyltin-dichloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Poids de la formule 219.8869