Learn More
Dichlorure de diméthylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443238 5 g 5g
11453238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17661.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-73-1
Formule moléculaire C2H6Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 219.68
Numéro MDL MFCD00000517
Clé InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
CID PubChem 12955
Nom IUPAC Dichloro(diméthyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyltin dichloride
Point de fusion 104°C to 108°C
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3146
Beilstein 3660508
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 219.69
Pourcentage de pureté 98%