Learn More
Dichlorure de diméthylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364829 2 g 2g
11344829 10 g 10g
11354829 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11364829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 071142.04
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Used as a pharmaceutical intermediate. It is employed as a coating, plastic and rubber auxilliary agent. Used as methyl Tin stabilizer intermediates, catalysts for esterification reaction, raw material for glass coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-73-1
Formule moléculaire C2H6Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 219.68
Numéro MDL MFCD00000517
Clé InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
CID PubChem 12955
Nom IUPAC Dichloro(diméthyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyltin dichloride
Point de fusion 103°C to 105°C
Point d’ébullition 185°C to 190°C
Quantité 2 g
Numéro UN UN3146
Beilstein 3660508
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (20g/L (20°C)). Solubility in other solvents (0.1g/ml in methanol).
Poids de la formule 219.69
Forme physique Cristalline
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyltin dichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyltin dichloride