Learn More
Diméthylzinc, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Cylindrique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15491537 25 g Cylindrique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15491537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039563.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 544-97-8 | C2H6Zn | 95.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylzinc
CAS 544-97-8
Point de fusion -40°C
Densité 1.386 g/mL at 20°C
Point d’ébullition 46°C
Point d’éclair -18°C (-0.4°F)
Conditionnement Cylindrique
Formule moléculaire C2H6Zn
Numéro MDL MFCD00014854
Quantité 25 g
Numéro UN UN3394
Beilstein 3587195
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,3263
Synonyme dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
Clé InChI JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
Nom IUPAC Zinc ; carbanide
Poids moléculaire (g/mol) 95.45
CID PubChem 11010
Poids de la formule 95.44
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide