Learn More
Dimetridazole, MedChemExpress
Code produit 16402329
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402329 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402329 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1244
MedChemExpress Dmetridazole (1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole), a nitroimidazole-based antibiotic, combats protozoan infections.
Dmetridazole (1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole), a nitroimidazole-based antibiotic, combats protozoan infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimetridazole
Forme physique Solid
CAS 551-92-8
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H7N3O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (354.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](C1=CN=C(C)N1C)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research