Learn More
Dimidium bromure, ∽ 95 %, MP Biomedicals™
Code produit 11446742 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446742 500 mg -
11456742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446742 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215095890
Identifiants chimiques
CAS 518-67-2
Formule moléculaire C20H18BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 380.29
Numéro MDL MFCD00011757
Clé InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
CID PubChem 68207
Nom IUPAC Bromure 3,8-diamino-5-méthyle-6-phénylephénanthridine-5-ium
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimidium bromide
Couleur Noir
Plage de pourcentage du dosage ∽95%
Quantité 500 mg
Poids de la formule 380.29
Forme physique Powder