Learn More
Bromure de dimidium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406586 0.25 g 0.25g
11496576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24818.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    68.65€ / 0.25g
    Économisez 7.85€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Dimidium bromide acts as an inhibitor of L-cell growth. It is also used as a fluorescent probe for nucleic acids. It is also useful in the determination of cationic surfactants. It is also used as an intercalating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de dimidium agit comme inhibiteur de croissance des cellules L. Il sert également de sonde fluorescente pour les acides nucléiques. Il est également utile dans la détermination des surfactants cationiques. Il est également employé comme agent intercalant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518-67-2
Formule moléculaire C20H18BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 380.29
Numéro MDL MFCD00011757
Clé InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
CID PubChem 68207
Nom IUPAC 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimidium bromide
Point de fusion 230°C (decomposition)
Quantité 0.25 g
Poids de la formule 380.31
Pourcentage de pureté 95%