Learn More
Bromure de dimidum, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10174790 250 mg Flacon en verre 250mg
10753724 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215342500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518-67-2
Formule moléculaire C20H18BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 380.29
Numéro MDL MFCD00011757
Clé InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
CID PubChem 68207
Nom IUPAC 5-méthyl-6-phénylphénanthridine-5-ium-3,8-diamine ; Bromure
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimidium bromide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 230°C
Couleur Violet-rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 22, IV, 5515
Merck Index 09, 3257
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 380.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre