Learn More
Bromure de dimidium-disulfine, extra pur, solution mère d’indication de bleu, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10283850 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10283850 100 mL Flacon en verre ambré 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10283850 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4140/05
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Bromure de dimidium-disulfine, extra pur, solution mère d’indication de bleu, SLR, Fisher Chemical, quantité : 100 ml, emballage : Flacon en verre ambré, point d’ébullition : 100°C, point de fusion : 0°C, numéro MDL : 146696, forme physique : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 518-67-2
Point de fusion 0 °C
Couleur Bleu
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C20H18BrN3
Numéro MDL 146696
Quantité 100 mL
Clé InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nom IUPAC Bromure 3,8-diamino-5-méthyle-6-phénylephénanthridine-5-ium
Poids moléculaire (g/mol) 380.29
Forme physique Liquide