Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth pour extracteurs avec filetages GL
Code produit 10101602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 29/32
NS 34/35
NS 60/46
NS 71/51
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10101602 NS 34/35 1 pièce
10530583 NS 29/32 1 pièce
10355042 NS 71/51 1 pièce
10782903 NS 60/46 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10101602 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05246015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    72.08€ / 1 pièces
    Économisez 58.92€
    44% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Dimroth pour extracteurs
  • Avec les condenseurs Dimroth à filetage GL pour extracteurs
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Numéro du joint conique standard NS 34/35
Matériau Verre Duran