Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth pour extracteurs, avec olives
Code produit 10393191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
34/35 NS
71/51 NS
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10393191 34/35 NS 1 pièce
10261981 71/51 NS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10393191 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05246005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    95.97€ / 1 pièces
    Économisez 56.03€
    36% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Dimroth pour extracteurs
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Comprend Olives en verre
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard 34/35 NS
Matériau Verre Duran