Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth, avec filetages GL
Code produit 11526814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 45/40
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) Conditionnement
11526814 NS 45/40 250 mm 1 pièce
10528954 NS 24/29 250 mm 1 pièce
11506814 NS 14/23 250 mm 1 pièce
11536814 NS 45/40 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11526814 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05240316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    156.01€ / 1 pièces
    Économisez 50.99€
    24% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Dimroth conformes à la norme DIN 12591
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 250 mm
Numéro du joint conique standard NS 45/40
Matériau Verre Duran