Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condenseurs Dimroth avec olives en verre
Code produit 10400713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10400713 400 mm 1 pièce
10090271 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10400713 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05240406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    193.95€ / 1 pièces
    Économisez 44.05€
    18% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Condenseurs Dimroth pour condenser les vapeurs
  • Condenseurs Dimroth conformes à la norme DIN 12591 en complément de la norme DIN
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Tekniske data
Description Surface de refroidissement - 1380 cm²
À utiliser avec (application) Vapeurs condensables
Longueur (métrique) l’enveloppe 400 mm
Quantité 1
Numéro du joint conique standard NS 45/40
Matériau Tubulure DURAN™
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.